Learn More
Sulfóxido de perazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perazine Sulphoxide |
| CAS | 20627-44-5 |
| Fórmula molecular | C20 H25 N3 O S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Perazine Sulphoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25N3OS/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)25(24)20-10-5-3-8-18(20)23/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccccc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina 5-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 355.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.1718 |