Learn More
Dimalonato de perazina, LoGiCal
Código de producto. 30463924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463924 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463924 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0157.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perazine Dimalonate
CAS 14777-25-4
Nombres de analitos o componentes Perazine Dimalonate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N3 S . 2 C3 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Perazine Dimalonate, Propanedioic acid compd. with 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine (2:1), Malonic acid compd. with 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine (2:1), 10-[3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine propanedioate (1:2), 10-[3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine malonate (1:2), Perazine acid malonate, Perazine dimalonate, Perazine malonate, Prochlorperazine Maleate Impurity B as Dimalonate, Prochlorperazine Impurity B as Dimalonate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3S.2C3H4O4/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23;2*4-2(5)1-3(6)7/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3;2*1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1.OC(=O)CC(=O)O.OC(=O)CC(=O)O
Nombre IUPAC 10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina; ácido propanodioico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 547.62
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.1988 g/mol