Learn More
Dimaleato de perazina, Mikromol™
Descripción
Dimaleato de perazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perazine Dimaleate |
| CAS | 14516-56-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Perazine Dimaleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H25 N3 S . 2 C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Perazine Dimaleate, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (8CI), Perazine dimaleate, Perazine maleate, Pernazinum, Prochlorperazine Maleate Impurity B as Dimaleate, Prochlorperazine Impurity B as Dimaleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25N3S.2C4H4O4/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1- |
| SMILES | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina |
| Mostrar más |