Learn More
Dimaleato de perazina 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30462208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462208 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462208 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0815.0029
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perazine Dimaleate
CAS 14516-56-4
Nombres de analitos o componentes Perazine Dimaleate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H25 N3 S . 2 C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Perazine Dimaleate, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (8CI), Perazine dimaleate, Perazine maleate, Pernazinum, Prochlorperazine Maleate Impurity B as Dimaleate, Prochlorperazine Impurity B as Dimaleate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3S.2C4H4O4/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Tipo de solución Single Solution
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; 10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 571.64
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.1988 g/mol