Learn More
Dihidrocloruro de perazina, TRC
Código de producto. 30009775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009775 100 mg 100 miligramos
30007929 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP285800100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5317-37-3
Fórmula molecular C20 H25 N3 S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 412.42
Nombre IUPAC 10-[3-(4-metilpiperazina-1-il)propil]fenotiazina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perazine Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3S.2ClH/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23;;/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.1303
Porcentaje de pureza >95%