Learn More
Peramivir trihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16459787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459787 5 mg 5 miligramos
16457268 10 mg 10 miligramos
16413287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16459787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17015
MedChemExpress Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate;BCX-1812 trihydrate) is a highly potent, selective and orally active influenza virus neuraminidase (NA) inhibitor, with IC50 values ranging from 0.9 to 4.3 nM for nine NA subtypes.
Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peramivir trihydrate
Forma física Powder
CAS 1041434-82-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H34N4O7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo RWJ 270201 trihydrate BCX 1812 trihydrate
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (13.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O[C@H]1[C@]([C@H](C(CC)CC)NC(C)=O)([H])[C@H](NC(N)=N)C[C@@H]1C(O)=O.[H]O.[H]O.[H]O
Peso molecular (g/mol) 382.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.45
Porcentaje de pureza 98.0%