Learn More
Peracetil Empagliflozina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Peracetyl Empagliflozin |
| CAS | 915095-99-7 |
| Fórmula molecular | C31 H35 Cl O11 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Peracetyl Empagliflozin, D-Glucitol','1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-','2,3,4,6-tetraacetate','(1S)- (ACI), D-Glucitol','1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-','tetraacetate','(1S)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H35ClO11/c1-17(33)38-16-27-29(39-18(2)34)31(41-20(4)36)30(40-19(3)35)28(43-27)22-7-10-26(32)23(14-22)13-21-5-8-24(9-6-21)42-25-11-12-37-15-25/h5-10,14,25,27-31H,11-13,15-16H2,1-4H3/t25-,27+,28-,29+,30-,31-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)c2ccc(Cl)c(Cc3ccc(O[C@H]4CCOC4)cc3)c2 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[4-cloro-3-[[4-[(3S)-oxolan-3-il]oxifenil]metil]fenil]oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 619.056 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 618.187 |