Learn More
Peracetic Acid Solution, purum, Honeywell™
Código de producto. 15637060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15637060 500 mL Glass bottle 500 ml
15627060 100 mL Glass bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15637060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 77240500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 79-21-0
Fórmula molecular C2H4O3
Peso molecular (g/mol) 76.051
Número MDL MFCD00002128
Clave InChI KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
Nombre IUPAC ácido etaneperoxoico
SMILES CC(=O)OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peracetic acid solution
Densidad 1.15g/mL at 20°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CO3H
Cantidad 500 mL
Beilstein 1098464
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.05g/mol
Grado purum p.a.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 39% in acetic acid