Learn More
Peracetic Acid Solution, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15605520 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15605520 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15605520 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 433241500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peracetic acid solution
CAS 79-21-0
Fórmula molecular C2H4O3
Fórmula lineal CH3CO3H
Número MDL MFCD00002128
Cantidad 500 mL
Beilstein 1098464
Sinónimo peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
Clave InChI KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OO
Nombre IUPAC ácido etaneperoxoico
Peso molecular (g/mol) 76.051
PubChem CID 6585
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.05g/mol