Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido peracético, tiras reactivas Quant™,
Código de producto. 15431727
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 tiras
Tamaño de la unidad:
cada uno
15431727 100 tiras cada uno
1 options
Código de producto. 15431727 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 041763.QA
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utilizan para medir de 5 a 50 ppm de ácido peracético
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 tiras