Descripción
Sobre nosotros
La empresa PENTA se fundó en 1990 bajo la marca Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.. Desde el principio, hemos sido una empresa exclusivamente checa gestionada por la familia Švec, incluido el fundador Petr Švec.
Nos especializamos en la fabricación y distribución de productos químicos puros, de laboratorio, farmacéuticos y especializados, que comercializamos bajo la marca Penta. Fabricamos y suministramos una amplia gama de productos químicos orgánicos e inorgánicos, en grandes volúmenes, con una calidad que va desde lo técnico, hasta puro, pasando por A.G. y ACS.
Alta calidad y flexibilidad
Gracias a la alta calidad de nuestros productos y a nuestra capacidad para satisfacer requisitos específicos de los clientes, estamos entre los principales proveedores de productos químicos cualificados en el mercado nacional, y más recientemente también nos hemos expandido al mercado global.
Fabricamos los productos químicos en nuestro propio complejo moderno, que cumple con los criterios más estrictos de calidad y seguridad. Nuestras grandes instalaciones de almacén, incluyendo dos almacenes automatizados, nos permiten adaptarnos a los requisitos de los clientes. Empaquetamos los productos conforme a todos los requisitos legislativos y podemos entregarlos al cliente utilizando nuestro propio transporte ADR bajo solicitud.
Responsabilidad medioambiental
Nuestra prioridad es ofrecer la máxima calidad en productos químicos, fiabilidad y conciencia ambiental. Nuestros esfuerzos se evidencian con numerosos premios y certificados, incluyendo ISO 9001, ISO 14001 y el certificado de Cuidado Responsable por negocios responsables en la industria química.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 L |
| Porcentaje de pureza | 3,5 a 4,5% |
Seguridad y manipulación
- Peracetic acid 4%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- SustanC & Dias y mezC & Dlas autorreaC & Dtivas Tipo C y D
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Peracetic acid