Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de tiras reactivas de ácido peracético 50 Quantofix™
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Permite la determinación rápida y sencilla de los niveles de ácido peracético en soluciones. Los kits de tiras reactivas de ácido peracético 50 Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
- Listo para su uso
- Rápidos: proporcionan resultados fiables en cuestión de 30 segundos
- Excelente para comprobar botellas desinfectadas en el sector de bebidas y. máquinas de diálisis
- Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
- Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Tira reactiva de ácido peracético 50 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la determinación rápida y fiable de ácido peracético en soluciones |
| Graduaciones | De 0 a 50 mg/l |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Tiras reactivas semicuantitativas |