Learn More
Gibco™ Peptone Preview Pak
Código de producto. 16299831
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
16299831 6 x 100 g paquete de 6
1 options
Código de producto. 16299831 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 215379
Peptone Preview Pak incluye nuestras peptonas de guisante, trigo, algodón, soja y levadura, y proporciona perfiles nutricionales únicos en comparación con otros suplementos de cultivo celular.
  • Paquete de peptonas libres de origen animal fáciles de analizar
  • Perfiles nutricionales únicos
  • Suplementos para cultivo celular
  • Peptone Preview Pak contiene:
    • Wheat 100 UF — suplemento ultrafiltrado que constituye una buena fuente de glutamina, por lo que es idóneo para aplicaciones de cultivo de células de mamífero. Se digiere para mejorar el contenido de péptidos, lo que da lugar a una baja concentración de aminoácidos libres y carbohidratos.
    • Cotton 100 UF — rico en nucleósidos y digerido para aumentar el contenido de péptidos. Se procesa para proporcionar mayores concentraciones de vitaminas, lo cual puede ayudar a mantener el rendimiento en procesos de mamíferos y microbios.
    • Cotton 200 UF — ultrafiltrado y rico en nucleósidos, procesado para aumentar la concentración de carbohidratos, lo cual es importante para algunos procesos en cultivos celulares y microbianos.
    • Soy 100 — peptona de proteína de soja muy digerida con un alto contenido de nucleósidos y aminoácidos libres. Presenta altas concentraciones de vitaminas y carbohidratos, y se recomienda para una amplia variedad de procesos.
    • Yeast 100 — diseñado para mejorar el contenido de vitaminas y otros componentes nutricionales fundamentales de la levadura. Se ha diseñado como suplemento alimenticio para el cultivo celular de mamíferos, insectos y microbios.
Para tamaños de envase más grandes, póngase en contacto con el Servicio para productos personalizados Gibco o consulte los productos relacionados/recomendados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Cantidad 6 x 100 g