Learn More
Thermo Scientific Chemicals Peptona, vegetal (soja)
Código de producto. 15599463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15599463 250 g 250 g
15579463 1 kg 1 Kg
15589463 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15599463 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 458942500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 91079-46-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91079-46-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peptone
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.