Learn More
Thermo Scientific Chemicals Peptona, de carne (gelatina de cerdo)
Código de producto. 15569463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15569463 250 g 250 g
15549463 1 kg 1 Kg
15559463 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15569463 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 458932500
Solicitar formato a granel o personalizado
La peptona de la carne (gelatina de cerdo), n.º de CAS 91079-38-8, es un nutriente aislado de la carne utilizado para potenciar el crecimiento in vitro de varias especies, incluidas las bacterias y los hongos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
● La peptona, procedente de la carne, es un nutriente que potencia el crecimiento y que se utiliza en cultivos de bacterias y hongos
Aplicaciones
● Normalmente se usa en cultivos celulares de animales
● La peptona se utiliza en el cultivo de microorganismos y en los procesos de fermentación a escalas masivas
● La peptona, procedente de la carne, se utiliza como complemento de los medios de cultivo in vitro para aumentar el número de células, la producción específica de anticuerpos monoclonales y para conservar los cultivos a largo plazo
● Este compuesto se ha utilizado como un componente en los medios axénicos Ax-2 para inducir la reproducción de la Dictiostelium discoideum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91079-38-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peptone
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.