Learn More
Melford Peptona granulada
Código de producto. 30018661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018661 500 g 500 g
30018662 5 kg 5 Kg
30018660 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018661 Proveedor Melford N.º de proveedor P20250500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezclas de péptidos y aminoácidos libres procedentes de digerido péptico de tejido animal.
Mezclas de péptidos y aminoácidos libres procedentes de digerido péptico de tejido animal.
  • Nitrógeno amino (AN): 2,5-3,5%
  • Pérdida por secado: < 6.0%
Especificaciones
Cantidad 500 g