Learn More
Invitrogen™ Peptidoglycan Monoclonal Antibody (3F6B3 (10H6))
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15159335
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15159335 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15159335 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA516509
Mouse Monoclonal Antibody
Treatment with strong acid (Gram positive bacteria) or with a detergent such as SDS (Gram-negative bacteria) may be necessary to expose the epitope.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Peptidoglycan
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3F6B3 (10H6)
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación Ascites with no preservative
Alias de gen PG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was raised against insoluble peptidoglycan obtained by TCA-heat and ethanol extraction of Streptococcus mutans BHT cells.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1