Learn More
Pepstatin, MedChemExpress
Código de producto. 16479318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479318 10 mg 10 miligramos
16474957 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYP0018
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Pepstatin (Pepstatin A) is a specific aspartic protease inhibitor produced by actinomycetes, with IC50s of 4.5 nM, 6.2 nM, 150 nM, 290 nM, 520 nM and 260 nM for hemoglobin-pepsin, hemoglobin-proctase, casein-pepsin, casein-proctase, casein-acid protease and hemoglobin-acid protease, respectively. Pepstatin Ammonium also inhibits HIV protease.
Pepstatin (Pepstatin A) is a specific aspartic protease inhibitor produced by actinomycetes, with IC50s of 4.5 nM, 6.2 nM, 150 nM, 290 nM, 520 nM and 260 nM for hemoglobin-pepsin, hemoglobin-proctase, casein-pepsin, casein-proctase, casein-acid protease and hemoglobin-acid protease, respectively. Pepstatin Ammonium also inhibits HIV protease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pepstatin
Forma física Solid
CAS 26305-03-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H63N5O9
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Pepstatin A
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (60.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C[C@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC(CC(C)C)=O)C(C)C)=O)C(C)C)=O)[C@@H](O)CC(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CC(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O)=O)=O)C
Peso molecular (g/mol) 685.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.89
Porcentaje de pureza 98.0%