Learn More
Pepstatina A, Fisher BioReagents
Código de producto. 10264583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 MG
100 miligramos
25 MG
250 MG
5 MG
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10264583 25 mg Vidrio ámbar 25 MG
10011413 5 mg Vidrio ámbar 5 MG
10786834 10 mg Vidrio ámbar 10 MG
10410464 100 mg Vidrio ámbar 100 miligramos
10051553 250 mg Vidrio ámbar 250 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10264583 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP267125
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
La pepstatina A es un inhibidor de la pepsina, la renina, la catepsina D y otras proteasas ácidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26305-03-3
Fórmula molecular C34H63N5O9
Peso molecular (g/mol) 685.904
Clave InChI FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N
Sinónimo pepstatin a
PubChem CID 131801262
Nombre IUPAC ácido (3R,4S)-3-hidroxi-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hidroxi-6-metil-4-[[(2S)-3-metil-2-[[(2S)-3-metil-2-(3-metilbutanoilamino)butanoil]amino]butanoil]amino]heptanoil]amino]propanoil]amino]-6-metilheptanoico
SMILES CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pepstatin A
Punto de fusión 235 °C
Color Blanco
Intervalo de fusión 230° a 240 °C
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 25 mg
Índice Merck 15, 7260
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.9
Forma física Polvo/Sólido