Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepstatina A, 98 %
Código de producto. 15473039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tipo de producto:
Inhibidor de proteasa
Pepstatina A, 98 %
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
15473039 5 mg Pepstatina A, 98 % 5 miligramos
15483039 25 mg Inhibidor de proteasa 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473039 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60237.#0
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Inhibidor de proteasa que actúa sobre la pepsina, la renina y la catepsina D.
Pepstatin A, is used as an irreversible inhibitor of HIV-1, aspartic proteases. Inhibits lysosomal proteases and interferes with autolysosomal digestion when used in combination with E 64d. Pepstatin A also efficiently inhibits HIV-1 protease and Fcγ receptor induction by IFN-γ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26305-03-3
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de proteasa que actúa sobre la pepsina, la renina y la catepsina D.
Peso molecular 685,90
Pureza 98%
Fórmula molecular C34H63N5O9
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Formulario Polvo
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Pepstatina A, 98 %