Learn More
Melford Pepstatina A
Código de producto. 30018678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018678 25 mg 25 miligramos
30018677 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018678 Proveedor Melford N.º de proveedor P301000.025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Un inhibidor de las proteasas aspárticas.
Un inhibidor de las proteasas aspárticas. Forma un complejo 1:1 con proteasas como pepsina, renina y catepsina D. Es altamente selectivo y no inhibe las tiol proteasas, las proteasas neutras ni las serina proteasas.
Especificaciones
CAS 26305-03-3
Fórmula molecular C34H63N5O9