Learn More
Melford Pepstatina A
Descripción
Un inhibidor de las proteasas aspárticas.
Un inhibidor de las proteasas aspárticas. Forma un complejo 1:1 con proteasas como pepsina, renina y catepsina D. Es altamente selectivo y no inhibe las tiol proteasas, las proteasas neutras ni las serina proteasas.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 26305-03-3 |
| Fórmula molecular | C34H63N5O9 |
| Cantidad | 5 mg |