Learn More
Polvo de pepsina, grado de laboratorio purificado, J.T. Baker™
Código de producto. 15598054 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500 g
Código de producto.
15598054 500 g
1 options
Código de producto. 15598054 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 284401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
Especificaciones
CAS 9001-75-6
Intervalo de porcentaje de ensayo 2000 - 3500 pepsin units/mg
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g