Learn More
MP Biomedicals™ Pepsina
Código de producto. 15792252 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15792252 20 g 20 g
11498220 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15792252 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210259820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.25€
    53.55€ / 20 g
    Ahorro 2.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La pepsina es una peptidasa utilizada para digerir proteínas y se utiliza comúnmente en la preparación de fragmentos Fab a partir de anticuerpos. La pepsina, procedente de la mucosa gástrica porcina, se ha utilizado para hidrolizar muestras cervicales secas en ratones.
La pepsina es una peptidasa y la principal enzima proteolítica producida en el estómago. Se utiliza para digerir proteínas a través de la hendidura de los enlaces peptídicos interiores. Se utiliza comúnmente en la preparación de fragmentos de Fab a partir de anticuerpos. La pepsina de la mucosa gástrica porcina se ha utilizado para hidrolizar muestras cervicales secas en ratones.
  • La pepsina hidroliza los enlaces peptídicos, no los vínculos de la amida o del éster
  • La pepsina fragmenta los péptidos con un ácido aromático en ambos lados del enlace peptídico
  • Los aminoácidos que contienen azufre aumentan la susceptibilidad a la hidrólisis cuando están cerca del enlace peptídico
  • La pepsina se divide preferentemente en el lado carboxilo de la fenilalanina y leucina y en el lado carboxilo de los residuos de ácido glutámico.
  • Las cadenas Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe and Phe-Tyr bonds en la cadena de la insulina β
Especificaciones
Tipo de producto Proteasa
CAS 9001-75-6
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como enzima proteolítica, se utiliza para descomponer las proteínas en sus componentes, es decir, péptidos y aminoácidos.
Cantidad 20 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • pepsin, 1:10,000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: pepsin
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.