Learn More
WTW™ Solución de limpieza de pepsina
Código de producto. 11795154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 × 250 ml
Tamaño de la unidad:
750 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11795154 3 × 250 ml 750 ml
1 options
Código de producto. 11795154 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 109648
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Ideal para eliminar la precipitación de proteínas del diafragma de los electrodos con electrolito líquido.
  • Puede eliminar la precipitación de proteínas del diafragma de los electrodos con electrolito líquido
  • Soluciones para el uso, la limpieza y el almacenamiento de electrodos: recarga sencilla y almacenamiento seguro garantizados
  • Los electrolitos se utilizan como soluciones de recarga para electrodos rellenos de líquido y también como solución de almacenamiento para todos los tipos de electrodos de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de solución de llenado Limpieza
Cantidad 3 × 250 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • PEP/pH
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A