Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsina, para bioquímica, polvo
Código de producto. 10687411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 g
100 g
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
20 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10687411 100 g 100 g
12357123 20 g 20 g
10249370 500 g 500 g
10676984 2,5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10687411 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 417071000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
La pepsina de la mucosa gástrica porcina, n.° de CAS 9001-75-6, es una peptidasa que se utiliza comúnmente en la digestión enzimática de proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La pepsina es una endopeptidasa que digiere proteínas mediante la hidrolisis de los enlaces peptídicos
  • Es la forma activa del pepsinógeno, que se produce en las células principales de la mucosa gástrica
Aplicaciones
  • La pepsina se usa comúnmente para producir fragmentos de F(ab’)2 a partir de anticuerpos
  • Se ha utilizado junto con otras enzimas para demostrar los efectos de la fijación y la digestión enzimática en ensayos inmunohistoquímicos, utilizando tejido incluido en parafina
  • Se puede utilizar en la hidrólisis de muestras de cuello uterino secas en ratones
  • Se ha utilizado en la digestión de la gliadina de trigo crudo
  • Se ha utilizado para estimular la digestión gástrica in vitro de bacalao cocido, masa de cacao y fibra dietética
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9001-75-6
Especificaciones
Cantidad 100 g
Tipo de producto Pepsina
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pepsin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.