Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de cartucho de trampa PepMap Neo, tubos de PEEK y accesorios &nanoViper
Código de producto. 17437583 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Soporte de cartucho
Tubos
Incluye:
Dos tubos de PEEK con accesorios nanoViper™
Soporte de cartucho de trampa nano, tubos de PEEK y accesorios nanoViper™
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Incluye Tamaño de la unidad
17437583 Soporte de cartucho Soporte de cartucho de trampa nano, tubos de PEEK y accesorios nanoViper™ cada uno
17427583 Tubos Dos tubos de PEEK con accesorios nanoViper™ paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17437583 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 174502
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice el soporte de cartucho de trampa Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, los tubos de PEEK y los accesorios nanoViper™ para conectar el cartucho de trampa PepMap™ Neo al sistema HPLC.
Utilice el soporte del cartucho de trampa Thermo Scientific™ PepMap™ Neo, los tubos de PEEK y los accesorios nanoViper™ para conectar el cartucho de trampa PepMap Neo (número de catálogo: 174500) al sistema HPLC.
Consulte los recursos Viper y nanoViper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 30 μm (tubos)
Para utilizar con Cartucho de trampa PepMap™ Neo (número de referencia 174500)
Incluye Soporte de cartucho de trampa nano, tubos de PEEK y accesorios nanoViper™
Longitud (métrico) 5 mm
Presión máxima 22 000 psi (1500 bar)
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Línea de productos PepMap Neo
Descripción Soporte de cartucho de trampa nano con tubos de PEEK y accesorios nanoViper™
Para utilizar con (aplicación) Trampa y elución, identificación de péptidos
Tipo de producto Soporte de cartucho