Learn More
PEPA, CVR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | PEPA |
| CAS | 141286-78-4 |
| Fórmula molecular | C16 H16 F2 N2 O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16F2N2O4S2/c17-13-8-11(9-14(18)16(13)24-10-15(19)21)25-7-6-20-26(22,23)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-9,20H,6-7,10H2,(H2,19,21) |
| SMILES | NC(=O)COc1c(F)cc(SCCNS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1F |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[2-(bencenosulfonamido)etilsulfanil]-2,6-difluoro-fenoxi]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 402.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.052 |