Learn More
Tocris Bioscience™ Pep 2-8
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18771429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18771429 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18771429 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6423/1
Potent PCSK9 inhibitor
Pep 2-8 is a proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitor. Potent inhibitor of PCSK9 binding to LDL receptor (IC50 = 0.8 μM). Restores LDL uptake in HepG2 cells treated with PCSK9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1541011-97-5
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular Observed MW: 1715.88