Learn More
R&D Systems™ PEP 005
Código de producto. 30001471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001471 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001471 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4054/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.98€
    304.50€ / 1 miligramos
    Ahorro 33.48€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein kinase C activator
Activator of protein kinase C (PKC). Exhibits antileukemic activity; induces nuclear translocation of PKCδ, and induces apoptosis in acute myeloid leukemia (AML) cell lines and primary AML blast cells. Also displays antiproliferative effects and induces apoptosis in Colo205 cells. Reactivates latent HIV in cell culture. Also acts as a substrate for multidrug transporter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PEP 005
CAS 75567-37-2
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C25H34O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.53
Pureza >98%
Peso molecular 430.54