Learn More
PEO-IAA, MedChemExpress
Código de producto. 16414698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16414698 10 mg 10 miligramos
16400987 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16414698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112730
MedChemExpress PEO-IAA is an indole-3-acetic acid (IAA) antagonist. PEO-IAA is an auxin antagonist that binds to transport inhibitor response 1/auxin signaling F-box proteins (TIR1/AFBs).
PEO-IAA is an indole-3-acetic acid (IAA) antagonist. PEO-IAA is an auxin antagonist that binds to transport inhibitor response 1/auxin signaling F-box proteins (TIR1/AFBs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PEO-IAA
Forma física Solid
CAS 6266-66-6
Color Light Nude
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H15NO3
Sinónimo 2-(1H-Indol-3-yl)-4-oxo-4-phenyl-butyric acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (170.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(CC(C1=CC=CC=C1)=O)C2=CNC3=C2C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 293.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.32
Porcentaje de pureza 98.08%