Learn More
Cloruro de pentilmagnesio, solución de 1,3 M en THF, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. 10361280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10361280 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10179489 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10361280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436211000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6393-56-2 , 109-99-9
Fórmula molecular C5H11ClMg
Peso molecular (g/mol) 130.90
Número MDL MFCD00672089
Clave InChI OHLJPYMGJFINNA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo pentylmagnesium chloride, pentylmagnesium chloride solution, n-pentylmagnesium chloride, 1-pentylmagnesium chloride, chloro pentyl magnesium, ohljpymgjfinna-uhfffaoysa-m, 1-pentylmagnesium chloride, 1m in methf, pentylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf
PubChem CID 10953547
Nombre IUPAC magnesio; pentano; cloruro
SMILES CCCCC[Mg]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentylmagnesium chloride
Densidad 0.9670g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.967
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.9
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentylmagnesium chloride, 2M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.