Learn More
Pentilenetetrazol, TRC
Código de producto. 30138208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138208 5 g 5 g
30134435 10 g 10 g
30004239 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138208 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2275005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-95-5
Fórmula molecular C6 H10 N4
Peso molecular (g/mol) 138.17
Sinónimo Pentetrazol, 5H-Tetrazolo[1,5-a]azepine, 6,7,8,9-tetrahydro- (8CI, 9CI, ACI), 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine (ACI), 1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2-cyclopentadiene, 1,5-Pentamethylenetetrazole, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazoloazepine, 7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene, Angiazol, Cardiazol, Cardiazole, Cardiol, Cenalene M, Cenazol, Cerebro-nicin, Coranormal, Coranormol, Corasol, Corazol, Corazole, Corazole (analeptic), Corisan, Corsedrol, Cortis, Corvasol, Delzol W, Deumacard, Gewazol, Korazol, Korazole, Leptazol, Leptazole, MeSH ID: D010433, Metrazol, Metrazole, NSC 5729, NSC 66489, Pentamethylenetetrazole, Pentavet, Pentazol, Pentetrazol, Pentetrazole, Pentrazol, Pentrolone, Pentrozol, Pentylenetetrazol, Pentylenetetrazole, Phrenazol, PTZ, Tetracor, Tetrazol, Tetrazole, (1,5-pentanediyl)-, Ventrazol, Yetrazol, α,β-Cyclopentamethylenetetrazole
Nombre IUPAC 6,7,8,9-tetrahidro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepina
SMILES C1CCc2nnnn2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentetrazol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0905
Porcentaje de pureza >95%