Learn More
Pentilenetetrazol-d6, TRC
Código de producto. 30428673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428673 5 mg 5 miligramos
30423918 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30428673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2275025MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1329509-68-3
Fórmula molecular C6H4D6N4
Peso molecular (g/mol) 144.21
Sinónimo 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine-d6, 1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2- cyclopentadiene-d6, 1,5-Pentamethylenetetrazole-d6, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H- tetrazoloazepine-d6, 7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene-d6, Angiazol-d6, Cardiazol-d6, Cardiazole-d6, Cardiol-d6, Korazole-d6, Leptazol-d6, Pentavet-d6, Pentazol-d6, Ventrazol-d6, Yetrazol-d6
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])CC2=NN=NN2CC1([2H])[2H]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Pentylenetetrazole-d6
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1282
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.