Learn More
Pentilenetetrazol-d6, TRC
Código de producto. 30423918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423918 50 mg -
30428673 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22750250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329509-68-3
Fórmula molecular C6H4D6N4
Peso molecular (g/mol) 144.21
Sinónimo 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine-d6, 1,2,3,3a-Tetrazacyclohepta-8a,2- cyclopentadiene-d6, 1,5-Pentamethylenetetrazole-d6, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H- tetrazoloazepine-d6, 7,8,9,10-Tetrazabicyclo[5.3.0]-8,10-decadiene-d6, Angiazol-d6, Cardiazol-d6, Cardiazole-d6, Cardiol-d6, Korazole-d6, Leptazol-d6, Pentavet-d6, Pentazol-d6, Ventrazol-d6, Yetrazol-d6
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])CC2=NN=NN2CC1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentylenetetrazole-d6
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1282