Learn More
R&D Systems™ Pentylenetetrazole
Código de producto. 18722594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18722594 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 18722594 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2687/1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.50€
    127.05€ / 1 g
    Ahorro 14.45€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CNS stimulant
CNS stimulant that induces kindling in vivo. Causes alterations in excitatory and inhibitory neurotransmitter systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentylenetetrazole
CAS 54-95-5
Cantidad 1 g
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C6H10N4
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Pureza >99%
Peso molecular 138.174