Learn More
Ácido pentilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentylboronic Acid |
| CAS | 4737-50-2 |
| Fórmula molecular | C5H13BO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Pentaneboronic Acid, Pentyl-Boronic Acid, NSC 524968, Pentylboronic Acid, B-Pentylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13BO2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h7-8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCB(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido pentilborónico |
| Peso molecular (g/mol) | 115.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.1009 |