Learn More
Parabenos Pentyl, TRC
Código de producto. 30132403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132403 1 g 1 g
17942735 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2838001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6521-29-5
Fórmula molecular C12 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 208.25
Sinónimo Benzoic acid, 4-hydroxy-, pentyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, pentyl ester (6CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid n-amyl ester, Amyl p-hydroxybenzoate, NSC 309817, Pentyl 4-hydroxybenzoate, Pentyl p-hydroxybenzoate, Pentyl paraben, n-Amyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid pentyl ester
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de pentilo
SMILES CCCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentyl Paraben
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-9-15-12(14)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1099