Learn More
Pentil isotiocianato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10362285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10362285 5 g 5 g
10436682 10 g 10 g
10011894 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10362285 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL04631DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 629-12-9
Fórmula molecular C6H11NS
Peso molecular (g/mol) 129.221
Clave InChI SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
PubChem CID 69415
Nombre IUPAC 1-isotiocianatopentano
SMILES CCCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentyl isothiocyanate
Densidad 0.93g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal CH3(CH2)4NCS
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.23
Porcentaje de pureza 95%