Learn More
Pentil isocianato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10399260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10399260 5 g Frasco de vidrio 5 g
10149222 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10399260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3954-13-0 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3954-13-0
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00144846
Clave InChI VRVUKQWNRPNACD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentyl isocyanate, pentylisocyanate, pentane, 1-isocyanato, 1-pentyl isocyanate, n-pentyl isocyanate, 1-isocyanato-pentane, amylisocyanat, n-pentylisocyanate, n-amyl isocyanate, acmc-1clhg
PubChem CID 206036
Nombre IUPAC 1-isocianatopentano
SMILES CCCCCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentyl isocyanate
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 136.0°C to 137.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4NCO
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido