Learn More
Parabeno pentyl-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentyl-d11 Paraben |
| CAS | 1216496-15-9 |
| Fórmula molecular | C12H5D11O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxybenzoic Acid Pentyl-d11 Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid n-Amyl-d11 Ester, Amyl-d11 p-Hydroxybenzoate, NSC 309817-d11, Pentyl-d11 4-Hydroxybenzoate, Pentyl-d11 p-Hydroxybenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-9-15-12(14)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,9D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)C1=CC=C(C=C1)O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentilo 4-hidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 219.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.179 |