Learn More
Acetato de pentilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16309397 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16309397 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16309397 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S2976
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Acetato de pentilo628-63-71000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentyl Acetate
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 123-92-2
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Fórmula molecular C7H14O2
Número MDL MFCD00008946
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Nombre IUPAC acetato de 3-metilbutilo
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 130.19
PubChem CID 31276
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:31725
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio