Learn More
[1-(2,3-Di-O-acetil-5-desoxi-beta-D-ribofuranosil)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il]carbamato de pentilo, Mikromol™
Descripción
[1-(2,3-Di-O-acetil-5-desoxi-beta-D-ribofuranosil)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il]carbamato de pentilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluoro-N4-(pentoxycarbonxyl)cytidine |
| CAS | 162204-20-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluoro-N4-(pentoxycarbonxyl)cytidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H26 F N3 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cytidine, 5'-deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]-, 2',3'-diacetate, Carbamic acid, [1-(2,3-di-O-acetyl-5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, pentyl ester, 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluoro-N4-(pentyloxycarbonyl)cytidine, Capecitabine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26FN3O8/c1-5-6-7-8-28-19(27)22-16-13(20)9-23(18(26)21-16)17-15(31-12(4)25)14(10(2)29-17)30-11(3)24/h9-10,14-15,17H,5-8H2,1-4H3,(H,21,22,26,27)/t10-,14-,15-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R,3R,4R,5R)-4-acetiloxi-5-[5-fluoro-2-oxo-4-(pentoxicarbonilamino)pirimidin-1-il]-2-metiloxolan-3-ilo] |
| Mostrar más |