Learn More
Citrato de pentoxiverina, TRC
Código de producto. 17932655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932655 5 g 5 g
17911545 100 mg 100 miligramos
17903895 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17932655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2766005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23142-01-0
Fórmula molecular C20 H31 N O3 . C6 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 525.59
Sinónimo Pentoxyverine hydrogen citrate, 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate dihydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester citrate (1:1) (8CI), Antees, Calnathal, Carbetane, Carbetapentane citrate, Cossym, Fustpentane, Germapect, Pencal, Pentoxyverine citrate, Sedotussin, Toclase, Tosnore, Tuclase, UCB 2543
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(dietilamino)etoxi]etil 1-fenilciclopentano-1-carboxilato;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentoxyverine Citrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H31NO3.C6H8O7/c1-3-21(4-2)14-15-23-16-17-24-19(22)20(12-8-9-13-20)18-10-6-5-7-11-18;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-17H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 525.2574
Porcentaje de pureza >95%