Learn More
Pentoxifilina, TRC
Código de producto. 30135656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135656 10 g 10 g
17934565 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP27650010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6493-05-6
Fórmula molecular C13 H18 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 278.31
Sinónimo 1-(5-Oxohexyl)-3,7-dimethylxanthine, 1-(5-Oxohexyl)theobromine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H,3H-purin-2,6-dione, 3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Agapurin, Agapurin Retard, Azupentat, BL 191, Dimethyloxohexylxanthine, Durapental, NSC 637086, Oxpentifylline, PTX, Pentoxifyllin, Pentoxifylline, Pentoxiphyllin, Pentoxiphylline, Pentoxyfilline, Pentoxyphyllin, Pexal, Rentylin, Torental, Trental, Vasotal, Vazofirin
Nombre IUPAC 3,7-dimetil-1-(5-oxohexil)purina-2,6-diona
SMILES CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentoxifylline
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8H,4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1379