Learn More
Pentoxifylline, MedChemExpress
Código de producto. 16492259
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492259 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16492259 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0715
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Pentoxifylline (BL-191), a haemorheological agent, is an orally active non-selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with immune modulation, anti-inflammatory, hemorheological, anti-fibrinolytic and anti-proliferation effects. Pentoxifylline can be used for the research of peripheral vascular disease, cerebrovascular disease and a number of other conditions involving a defective regional microcirculation.
Pentoxifylline (BL-191), a haemorheological agent, is an orally active non-selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with immune modulation, anti-inflammatory, hemorheological, anti-fibrinolytic and anti-proliferation effects. Pentoxifylline can be used for the research of peripheral vascular disease, cerebrovascular disease and a number of other conditions involving a defective regional microcirculation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentoxifylline
CAS 5-6-6493
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H18N4O3
Cantidad 1 g
Sinónimo BL-191 PTX Oxpentifylline
Información de solubilidad H2O : 93.3 mg/mL (335.24 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : ≥ 2.8 mg/mL (10.06 mM)
SMILES O=C(N1CCCCC(C)=O)N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 278.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.31
Porcentaje de pureza 98.69%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus