Learn More
Pentoxazona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313543 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313543 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15981770AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentoxazone
CAS 110956-75-7
Nombres de analitos o componentes Pentoxazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 Cl F N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClFNO4/c1-9(2)15-16(21)20(17(22)24-15)13-8-14(11(18)7-12(13)19)23-10-5-3-4-6-10/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
SMILES CC(=C1OC(=O)N(C1=O)c2cc(OC3CCCC3)c(Cl)cc2F)C
Nombre IUPAC 3-(4-cloro-5-ciclopentiloxi-2-fluorofenil)-5-propan-2-ilideno-1,3-oxazolidina-2,4-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 353.77
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.083 g/mol