Learn More
Pentostatina, TRC
Código de producto. 30426204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426204 5 mg 5 miligramos
30412106 10 mg -
30413122 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426204 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2273505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53910-25-1
Fórmula molecular C11 H16 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 268.27
Sinónimo (8R)-3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-3,4,7,8-tetrahydro-imidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, (R)-, 2'-DCF, 2'-Deoxycoformycin, CI 825, CL 67310465, Cl 825, Co-V, Co-Vidarabine, Coforin, NSC 218321, NSC 247520, Nipent, PD-ADI, Vira A Deaminase Inhibitor
Nombre IUPAC (8R)-3-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-7,8-dihidro-6H-imidazo[4,5-d][1,3]diazepina-8-ol
SMILES OCC1OC(N2C=NC3=C2NC=NCC3O)CC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentostatin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1172