Learn More
Tocris Bioscience™ Pentostatin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18782504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18782504 10 mg 10 miligramos
18722744 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18782504 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2033/10
Adenosine deaminase inhibitor
Irreversible inhibitor of adenosine deaminase (Ki = 2.5 pM). Anticancer agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53910-25-1
Fórmula molecular C11H16N4O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentostatin
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.27
Pureza >99%
Peso molecular 268.27
Título del producto
Seleccione un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.