Learn More
Pentostatin, MedChemExpress
Código de producto. 16448258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448258 10 mg 10 miligramos
16424147 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0006
MedChemExpress Pentostatin (CI-825; Deoxycoformycin) is an irreversible inhibitor of adenosine deaminase with Ki of 2.5 pM.
Pentostatin (CI-825
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentostatin
CAS 53910-25-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H16N4O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo CI-825 Deoxycoformycin
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (372.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (186.38 mM)
SMILES O[C@H]1C(N=CN2[C@H](O[C@@H]3CO)C[C@@H]3O)=C2NC=NC1
Peso molecular (g/mol) 268.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.27
Porcentaje de pureza 95.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death